missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Golden Syrian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-6782
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Golden Syrian Hamster samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Biotin | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent). | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000 | |
| Hamster IgG whole molecule | |
| 1.5 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-biotin, anti-Rabbit Serum, Hamster IgG and Hamster Serum. | |
| Golden Syrian Hamster | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur