Learn More
Rabbit anti-Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18563221 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18563221 0.5 mg 0.50 Milligramm
18507692 2 mg 2 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18563221
Marke: Novus Biologicals NBP1748880.5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Zusammensetzung 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified hamster IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Hamster
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG