Learn More
Rabbit anti-Human IgE Heavy Chain Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marke:  Novus Biologicals NB7461
Artikelnummer. 18715163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 €
    297.15 € / 1 Milliliter
    Sparen 17.85 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
IgE Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgE Heavy Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IgE Heavy Chain
Polyclonal
Unconjugated
Constant Region of Heavy Chain of IgE, Ig Epsilon Chain C Region, Ig Epsilon Chain C Region ND, IgE, Immunoglobulin Epsilon, immunoglobulin heavy constant epsilon
Rabbit
Affinity Purified
RUO
3497
Human
IgE
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:1000-1:30000 (Primary) 1:100-1:500 (for coating plates), Immunohistochemistry 1:200- 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200- 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
IGHE
Human IgE
1 mL
Secondary
By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with human IgE. This may cross react with IgE from other species.
Store at 4C. Do not freeze.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only