Learn More
Rabbit anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 30227008 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30227008 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30227008 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172785F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.81 €
    345.45 € / 0.5 Milliliter
    Sparen 39.36 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG F(ab')2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Rabbit anti-Human IgG F(ab)2 Secondary Antibody (Pre-adsorbed)was produced in rabbit by repeated immunization with human IgG F(ab')2 fragment.
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus