Learn More
Rabbit anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200067818 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18504944 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18504944 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1750700.5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified Human IgG (H&L)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on human IgG and light chains on all human immunoglobulins
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG