Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443786 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443786 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11443786 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 €
    289.80 € / 2 Milliliter
    Sparen 15.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Spezifikation
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Wirtsspezies Rabbit
Menge 2 mL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Form Purified
Isotype IgG