missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18505622 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18505622 0.5 mg 0.50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18505622

Marke: Novus Biologicals NBP175092

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.5 mg/mL
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Verdünnung Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was developed against purified llama IgG (H&L).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Llama
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.