missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-72731PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was produced by repeated immunization with mouse IgG whole molecule in rabbit | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
| PE | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur