Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281476 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281476 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281476
Marke: Novus Biologicals NBP343768G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 20
Konjugat DyLight 488
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG