Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [PerCP], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 20 |
| Konjugat | PerCP |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein |
| Mehr anzeigen |