Learn More
RAD9 Rabbit anti-Yeast, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16089376
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16089376 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 16089376
Marke: Abnova PAB11362.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RAD9.
Spezifikation
Antigen RAD9
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RAD9.
Verdünnung Sandwich ELISA (1:5000) Western Blot (1:100-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Gen RAD9
Gensymbole RAD9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to amino acids 1125-1139 residues surrounding S1129 of Saccharomyces cerevisiae RAD9.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 851803
Testspezifität This pan reactive polyclonal antibody reacts equally with both phosphorylated and non-phosphorylated yeast Rad9 at S1129. No reactivity is expected against human and mouse homologs.
Zielspezies Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid