Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 30232173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30232173 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30232173 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP260688F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.84 €
    294.00 € / 0.5 Milliliter
    Sparen 35.84 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Rat IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus