Learn More
Rabbit anti-Sheep IgM (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgM (H+L) |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Ovine IgM |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 1 mL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |