Learn More
SP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Beschreibung
Sequence: QVSWQTLQLQNLQVQNPQAQTITLAPMQGVSLGQTSSSNTTLTPIASAASIPAGTVTVNAAQLSSMPGLQTINLSALGTSGIQVHPIQGLPLAIANAPGDHGAQLGLHGAGGDGIHDDTAGGEEGENSPDAQPQAGRRTRREACTCP
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SP1 |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Beschreibung | Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SP1 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry(1:200-1:500) Western Blot(1:250-1:500) Immunofluorescence(1-4 ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Zusammensetzung | In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) |
| Gen | SP1 |
| Gensymbole | SP1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |