missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP33 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16088977
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16088977 400 μL 400 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16088977

Marke: Abnova PAB4230.400uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP33.

Spezifikation

Antigen USP33
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP33.
Verdünnung ELISA (1:1000) Western Blot (1:100-500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (0.09% sodium azide)
Gen USP33
Gen-Alias KIAA1097/MGC16868/VDU1
Gensymbole USP33
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human USP33.
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23032
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.