Learn More
Rabeprazol-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 17924235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17924235 25 mg 25 Milligramm
17952615 50 mg 50 Milligramm
17961835 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR07050025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117976-90-6
Summenformel C18 H20 N3 O3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 381.42
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo
IUPAC-Name Natrium; 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-Methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazole Sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Formelmasse 381.1123
Reinheit (%) >95%