Learn More
Rabeprazolsulfon-N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30457875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457875 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051817 25 mg 25 Milligramm
17923836 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457875 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0618.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rabeprazolsulfon-N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazole Sulfone N-Oxide
CAS 924663-37-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H21 N3 O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC-Name 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 391.44
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 391,1202 g/mol