Learn More
Rabeprazol, TRC
Artikelnummer. 30135897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135897 500 mg 500 Milligramm
30011745 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR070540500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117976-89-3
Summenformel C18 H21 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 359.44
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Rabeprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Dexrabeprazol, Habeprazole, LY 307640, Newprazole, Pariets, Rabeloc, Rabemax, Rabeprazole, Rabiral
IUPAC-Name 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-Methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMILES COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rabeprazole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formelmasse 359.1304