missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Rabies Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Rabies Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rabies Virus Glycoprotein |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Zusammensetzung | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rabies Virus Glycoprotein |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Menge | 100 μL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?