Learn More
Abnova™ RABIF Recombinant Protein
Artikelnummer. 16130002
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16130002 10 μg 10 Mikrogramm
16140002 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 16130002
Marke: Abnova™ H00005877P01.10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH18488
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 5877
Molekulargewicht 39.27
Name RABIF (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MEPAEQPSELVSAEGRNRKAVLCQRCGSRVLQPGTALFSRRQLFLPSMRKKPALSDGSNPDGDLLQEHWLVEDMFIFENVGFTKDVGNIKFLVCADCEIGPIGWHCLDDKNSFYVALERVSHE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MSS4/RASGFR3/RASGRF3
Gebräuchliche Bezeichnung RABIF
Gensymbol RABIF
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution