Learn More
rac-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-Dihydroisobenzofuran-5-Carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30404729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404729 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF595710500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Summenformel C15 H10 F N O
Menge 500 mg
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
InChI-Formel InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-Dihydro-2-Benzofuran-5-Karbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 239.24
Formelmasse 239.0746