Learn More
rac 1-Oleoyl-3-Chlorpropandiol, TRC
Artikelnummer. 30133743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133743 25 mg 25 Milligramm
30137418 50 mg 50 Milligramm
17988974 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO52680025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10311-82-7
Summenformel C21 H39 Cl O3
Molekulargewicht (g/mol) 374.99
Synonym 9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, Oleic acid, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-chloro-, 1-oleate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol, 1-monooleate
IUPAC-Name (3-Chlor-2-Hydroxypropyl) (Z)-oktadek-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oleoyl-3-chloropropanediol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formelmasse 374.2588
Reinheit (%) >95%