Learn More
rac 1-Oleoyl Glycerol-d5, TRC
Artikelnummer. 30414602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414602 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30414602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO52798225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oleoyl Glycerol-d5
CAS 565183-24-6
Summenformel C21 D5 H35 O4
Menge 25 mg
Synonym 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9CI, ACI), 2,3-Dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 (9Z)-9-octadecenoate (ACI), (±)-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5 1-Monooleate, (9Z)-9-Octadecenoic acid 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, α-Glyceryl-d5 monooloeate, α-Monoolein-d5, Glyceryl 1-Monooleate-D5 (glyceryl-D5)
InChI-Formel InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC-Name (1,1,2,3,3-Pentadeuterio-2,3-dihydroxypropyl) (Z)-octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 361.5707
Formelmasse 361,324 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)