Learn More
rac 1-Palmitoyl-2-Chlorpropandiol, TRC
Artikelnummer. 30138605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138605 10 mg 10 Milligramm
30135971 5 mg 5 Milligramm
30004573 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15649010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63326-63-6
Summenformel C19H37ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 348.95
Synonym Hexadecanoic Acid 2-Chloro-3-hydroxypropyl Ester;
IUPAC-Name [(2S)-2-Chlor-3-Hydroxypropyl] Hexadekanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanediol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(20)16-21/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m0/s1
Formelmasse 348.2431