Learn More
rac 1-Palmitoyl-3-chlorpropandiol, TRC
Artikelnummer. 30427221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427221 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15650025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol
CAS 30557-04-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H37 Cl O3
Menge 25 mg
Synonym Palmitic acid','3-chloro-2-hydroxypropyl ester (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-palmitate, Rac-1-palmitoyl-3-chloropropane-1,2-diol
InChI-Formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
IUPAC-Name (3-Chlor-2-hydroxypropyl)hexadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 348.95
Formelmasse 348.2431
Reinheit (%) >95