Learn More
rac-11-Deoxy-8(12)-Dehydro Misoprostol, TRC
Artikelnummer. 18063240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18063240 10 mg 10 Milligramm
18023750 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18063240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23263010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1331639-92-9
Summenformel C22 H36 O4
Molekulargewicht (g/mol) 364.5188
Synonym (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
IUPAC-Name Methyl 7-[2-(4-Hydroxy-4-Methyloct-1-enyl)-5-Oxocyclopenten-1-yl]Heptanoat
SMILES CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Formelmasse 364.2614