Learn More
rac-2,3-Dimercaptosuccinsäure, TRC
Artikelnummer. 30380248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380248 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD55562050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Summenformel C4H6O4S2
Menge 50 mg
Synonym DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 181.97