Learn More
rac-3-Hexadecanamido-2-Methoxypropan-1-ol Phosphocholin-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30402061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402061 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2935005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Summenformel C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
SMILES O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
IUPAC-Name [3-(Hexadecanoylamino)-2-Methoxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)Ethylphosphat; Hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 524.671
Formelmasse 524.359