Learn More
rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidin, TRC
Artikelnummer. 30407130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407130 25 mg 25 Milligramm
30402422 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407130 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94573525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107220-26-8
Summenformel C8 H15 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 173.28
Synonym 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
IUPAC-Name 3-(Sulfanylmethyl)-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-ol
SMILES OC1(CS)CN2CCC1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Formelmasse 173.0874