Learn More
rac 5-(3-Pyridyl)tetrahydro-2-furanon-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac 5-(3-Pyridyl)tetrahydro-2-furanone-d3 |
| Summenformel | C9 D3 H6 N O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Dihydro-5-(3-pyridinyl)-2(3H)-furanone-d3, (+/-)-5-(3-Pyridyl)tetrahydrofuranone-2-d3, 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)butyric Acid gamma-Lactone-d3, 5-(3-Pyridyl)tetrahydrofuran-2-one-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-4-3-8(12-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2/i3D2,8D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(=O)OC1([2H])c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | 4,4,5-Trideuterio-5-pyridin-3-yloxolan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.192 |
| Formelmasse | 166.082 |