Learn More
rac 6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, TRC
Artikelnummer. 30392814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392814 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59098050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol
CAS 99199-62-9
Summenformel C10H11FO2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11FO2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h2,4-5,9,12H,1,3,6H2
SMILES OCC1CCc2cc(F)ccc2O1
IUPAC-Name (6-Fluor-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 182.19
Formelmasse 182.0743