Learn More
rac-Benziloniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30336461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336461 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1970005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Summenformel C22H28BrNO3
Menge 5 mg
Synonym 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
InChI-Formel InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name (1,1-Diethylpyrrolidin-1-ium-3-yl)-2-Hydroxy-2,2-diphenylacetat;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 434.37
Formelmasse 433.1253