Learn More
rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentancarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30339308
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339308 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69268550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
CAS 2514635-90-4
Summenformel C18 H26 N2 O3 Si
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26N2O3Si/c1-17(2,3)24(4,5)23-16-10-11-18(12-16,13-19)14-6-8-15(9-7-14)20(21)22/h6-9,16H,10-12H2,1-5H3/t16-,18+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1CC[C@](C1)(C#N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (1R,3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-1-(4-nitrophenyl)cyclopentan-1-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 346.496
Formelmasse 346.171