Learn More
rac cis-9,10-Epoxystearinsäure, TRC
Artikelnummer. 30384559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384559 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE589895100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac cis-9,10-Epoxystearic Acid
CAS 24560-98-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C18 H34 O3
Menge 100 mg
Synonym (2R,3S)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, (2R,3S)-rel-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoate, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, cis-9,10-Epoxystearic Acid, cis-DL-9,10-Epoxystearic Acid, cis-Epoxystearic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17+/m0/s1
SMILES CCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 8-[(2R,3S)-3-Octyloxiran-2-yl]Octansäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.46
Formelmasse 298.2508
Reinheit (%) >95