missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac cis-9,10-Epoxystearinsäure, TRC

Artikelnummer. 30377850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377850 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30377850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58989550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac cis-9,10-Epoxystearic Acid
CAS 24560-98-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C18 H34 O3
Menge 50 mg
Synonym (2R,3S)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, (2R,3S)-rel-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-3-Octyloxiraneoctanoic Acid, cis-9,10-Epoxyoctadecanoate, cis-9,10-Epoxyoctadecanoic Acid, cis-9,10-Epoxystearic Acid, cis-DL-9,10-Epoxystearic Acid, cis-Epoxystearic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17+/m0/s1
SMILES CCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 8-[(2R,3S)-3-Octyloxiran-2-yl]Octansäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.46
Formelmasse 298.2508
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.