Learn More
rac cis-Loxoprofen-d3 Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30466474
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466474 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30466474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47291225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac cis-Loxoprofen-d3 Alcohol
CAS 2508138-40-5
Summenformel C15H17D3O3
Menge 25 mg
Synonym rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-α-methylbenzeneacetic-d3 Acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1/i4D2,13D
SMILES O[C@@H]1C([2H])([2H])CC[C@]1([2H])CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
IUPAC-Name 2-(4-(((1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl-1,3,3-d3)methyl)phenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 251.34
Formelmasse 251.16