Learn More
rac-Clopidogrelcarbonsäurehydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1015247-88-7 |
| Summenformel | C15H15Cl2NO2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H |
| SMILES | ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl |
| IUPAC-Name | 2-(2-Chlorphenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)essigsäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.26 |
| Formelmasse | 343.0201 |