Learn More
rac Dihydro Mebendazol, TRC
Artikelnummer. 30135607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135607 500 mg 500 Milligramm
30004188 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449320500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60254-95-7
Summenformel C16 H15 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
IUPAC-Name Methyl N-[5-[Hydroxy(phenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mebendazole-5-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formelmasse 297.1113
Reinheit (%) >95%