Learn More
rac Enterodiol-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac Enterodiol-d6 |
| CAS | 104411-12-3 |
| Summenformel | C18H16D6O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol-d6, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2 |
| SMILES | OC1=C([2H])C=C([2H])C(C[C@H](CO)[C@@H](CO)CC2=C([2H])C=C([2H])C(O)=C2[2H])=C1[2H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.4 |