Learn More
rac Galaxolidon (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 17991515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991515 50 mg 50 Milligramm
17900495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG18900550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507442-49-1
Summenformel C18H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.38
Synonym 4,6,7,8-Tetrahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran-1(3H)-one
IUPAC-Name 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-4,7-dihydro-3H-cyclopenta[g]isochromen-1-on
SMILES O=C1OCC(C)C2=CC3=C(C(C)(C)C(C)C3(C)C)C=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3
Formelmasse 272.1776
Reinheit (%) >95%