missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Metanephrine Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 18071750
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18071750 50 mg 50 Milligramm
18033940 100 mg 100 Milligramm
17919649 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18071750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25876050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 881-95-8
Summenformel C10 H15 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 233.69
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
IUPAC-Name 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2-methoxyphenol;hydrochloride
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D,L-Metanephrine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Formelmasse 233.0819
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.