Learn More
rac Methotrimeprazin, TRC
Artikelnummer. 30135230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135230 25 mg 25 Milligramm
30012256 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26077525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 851-68-3
Summenformel C19H24N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 328.47
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (±)-2-Methoxy-10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine, (±)-Methotrimeprazine, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, dl-Methotrimeprazine
IUPAC-Name (2R)-3-(2-Methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-Trimethylpropan-1-Amin
SMILES CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC)=C2)SC3=CC=CC=C31
Specifications
Chemischer Name oder Material rac Methotrimeprazine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Formelmasse 328.1609