Learn More
rac N-Demethylpromethazin-d3 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366005 2.5 mg 2.50 Milligramm
30363976 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30366005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2312222.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330173-19-7
Summenformel C16H16D3ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 309.87
Synonym N,α-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, Nor1-Promethazine-d3 Monohydrochloride
SMILES CC(NC([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H/i2D3;