Learn More
rac N-Demethyl Promethazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008442 250 mg 250 Milligramm
17941585 25 mg 25 Milligramm
17963015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231220250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60113-77-1
Summenformel C16 H18 N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 306.85
Synonym (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, monohydrochloride (9CI)
IUPAC-Name N-methyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifications
Chemischer Name oder Material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
Formelmasse 306.0957
Reinheit (%) >95%