missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac N'-Nitrosonornicotin-d4 mit (R,S)-N-Nitroso-Anabasin-d4 (1:1) (Lösung in Acetonitril 1 mg/ml), TRC

Artikelnummer. 30465641
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465641 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30465641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5350402ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)
CAS 1020719-68-9∣66148-19-4
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitrile
Summenformel C10 2H4 H9 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O
Menge 2 mL
Synonym 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin ∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 195.25∣181.23
Formelmasse 195.131∣181.1153
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1 mg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.