Learn More
rac Naringenin, TRC
Artikelnummer. 30133675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133675 500 g 500 Gramm
17964335 1 g 1 Gramm
17950515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN378950500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67604-48-2
Summenformel C15 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
Synonym rac-Naringenin, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (R,S)-Naringenin, (RS)-Naringenin, (±)-5,7,4'-Trihydroxyflavanone, (±)-Naringenin, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, 5,7,4'-Trihydroxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chroman-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, ST 057236, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material omega-Benzoyloxyresacetophenone
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Formelmasse 272.0685