Learn More
rac Nebivolol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137595 10 mg 10 Milligramm
30132616 100 mg 100 Milligramm
17900755 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38790010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169293-50-9
Summenformel C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 441.9
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI)
IUPAC-Name 1-(6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl)-2-[[2-(6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl)-2-Hydroxyethyl]Amino]Ethanol; Hydrochlorid
SMILES Cl.OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Nebivolol, Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H
Formelmasse 441.1518