Learn More
rac-Nor Laudanosin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-Nor Laudanosine Hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H |
| Formelmasse | 379.155 |