Learn More
rac-Nor Laudanosin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138328 250 mg 250 Milligramm
30135875 1 g 1 Gramm
30006236 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN710040250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6429-04-5
Summenformel C20 H25 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 379.88
Synonym 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Formelmasse 379.155