Learn More
rac Normetanephrin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18011430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011430 50 mg 50 Milligramm
17929739 25 mg 25 Milligramm
18043830 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18011430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN72150050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-74-1
Summenformel C9 H13 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 219.67
Synonym Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-(aminomethyl)-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Normetanephrine hydrochloride, (±)-α-(Aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol hydrochloride, DL-Normetanephrine hydrochloride, Normetadrenaline hydrochloride, Normetanephrine hydrochloride, dl-Normetanephrine hydrochloride, 3-O-Methylnoradrenaline Hydrochloride
IUPAC-Name 4-(2-Amino-1-Hydroxyethyl)-2-Methoxyphenol; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1cc(ccc1O)C(O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Normetanephrine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Formelmasse 219.0662
Reinheit (%) >95%